Learn More
CASIN, MedChemExpress
Código de producto. 16483336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483336 25 mg 25 miligramos
16481607 50 mg 50 miligramos
16475428 10 mg 10 miligramos
16436026 100 mg 100 miligramos
16428147 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12874
MedChemExpress CASIN is a selective GTPase Cdc42 inhibitor with an IC50 of 2 uM. CASIN can be used for the research of cancer.
CASIN is a selective GTPase Cdc42 inhibitor with an IC50 of 2 uM. CASIN can be used for the research of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CASIN
Forma física Solid
CAS 425399-05-9
Color Light Nude
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (101.17 mM)
SMILES OCCNC1C(NC2=C3C=C(C4=CC=CC=C4)C=C2)=C3CCC1
Peso molecular (g/mol) 306.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.4
Porcentaje de pureza 95.28%