Learn More
Cashmeran, TRC
Código de producto. 30132843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132843 100 mg 100 miligramos
17980575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC184750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33704-61-9
Fórmula molecular C14 H22 O
Peso molecular (g/mol) 206.32
Sinónimo 4(5H)-Indanone, 6,7-dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl- (8CI), 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one, (±)-Cashmeran, 1,1,2,3,3-Pentamethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-4H-inden-4-one, 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone, Cashmeran, DPMI, Musk indanone, 4H-Inden-4-one, 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-
Nombre IUPAC 1,1,2,3,3-pentametil-2,5,6,7-tetrahidroindeno-4-uno
SMILES CC1C(C)(C)C2=C(C(=O)CCC2)C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cashmeran
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O/c1-9-13(2,3)10-7-6-8-11(15)12(10)14(9,4)5/h9H,6-8H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1671