Learn More
Caseína, extrapura, SLR, soluble blanco claro, Fisher Chemical
Código de producto. 10253180 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10253180 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10253180 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/3240/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 9000-71-9
Punto de fusión 280°C
Color Amarillo
Envase Jarra de plástico para polvo
Número MDL 81481
Cantidad 500 g
Forma física Sólido en polvo