Learn More
Molecular Probes™ Cascade Blue™ Acetyl Azide, Trisodium Salt
Descripción
La azida acetil Cascade Blue™ aminorreactiva y sus conjugados producen fluorescencia azul (excitación/emisión aproximada máxima ∼396/410 nm) que puede utilizarse como color de contraste en aplicaciones multicolores. En comparación con los derivados de la aminocumarina, el de Cascade Blue™ pireno sulfonado muestra una menor superposición espectral con la fluoresceína. Además, el tinte Cascade Blue™ presenta una alta absorción, es muy fluorescente y, a diferencia de la mayoría de los colorantes, resiste la desactivación de la conjugación de proteínas.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Azida acetil |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | Cascade Blue™ |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Línea de productos | CASCADE BLUE |
| Emisión | 410 |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?