Learn More
Casantranol (una mezcla de casantranol A, casantranol B, cascarósido A y cascarósido B) (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Casanthranol |
| CAS | 8024-48-4 |
| Fórmula molecular | C21H22O10 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | mixture of Casanthranol A, Casanthranol B, Cascaroside A and Cascaroside B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22O10/c22-6-8-4-10-15(12(25)5-8)17(27)14-9(2-1-3-11(14)24)20(10)31-21-19(29)18(28)16(26)13(7-23)30-21/h1-5,13,16,18-26,28-29H,6-7H2/t13-,16+,18-,19-,20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C=C(C=C3[C@@H]2O[C@H]4[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O4)CO)O)O)O)CO)O |
| Nombre IUPAC | (10R)-1,8-dihidroxi-3-(hidroximetil)-10-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-10H-antraceno-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 434.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.1213 |