Learn More
β-Caryophyllene, MedChemExpress
Código de producto. 16432396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16432396 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16432396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1415
MedChemExpress β-Caryophyllene is a CB2 receptor agonist.
β-Caryophyllene is a CB2 receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Caryophyllene
CAS 87-44-5
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H24
Cantidad 500 mg
Sinónimo (-)-(E)-Caryophyllene (−)-β-caryophyllene (−)-trans-Caryophyllene
Información de solubilidad Ethanol : ≥ 176.67 mg/mL (864.55 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (244.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1CC/C=C(C)/CC[C@@]2([H])C(C)(C)C[C@]12[H]
Peso molecular (g/mol) 204.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.35
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death