Learn More
Thermo Scientific™ Vial individual de Cary Blair con indicador
Descripción
Recoja, conserve y recupere patógenos bacterianos intestinales en muestras de heces con el vial individual de Cary Blair con indicador Thermo Scientfic™, que forma parte de una selección completa de recipientes para muestras fecales de calidad que se suministran con códigos de colores industriales estándar y tapones dentados fáciles de utilizar.
- El vial individual de Cary Blair con indicador es un medio isotónico y no nutritivo que no contiene carbohidratos fermentables.
- Se añade tioglicolato de sodio para impedir la oxidación.
- El fosfato disódico se incorpora al medio para actuar como solución tampón, lo que evita un crecimiento excesivo de las especies Escherichia coli y Enterobacter .
- El pH relativamente alto minimiza la destrucción de las bacterias debido a la formación de ácido.
- Se añade rojo de fenol, un indicador de pH, para mostrar los cambios de ácidos que pueden afectar a la viabilidad de algunos patógenos intestinales.
Añada comodidad y seguridad a los procedimientos de recogida de heces con una amplia línea de productos de transporte que tienen una larga vida útil y están especialmente diseñados para las pruebas de diagnóstico entéricos.
Búsquenos si necesita opciones de envasado en cómodos kits, incluidos kits a granel.
Se incluyen instrucciones de recogida para el paciente en varios idiomas.
Elija entre una amplia gama de productos para recogida y conservación de muestras fecales, lo que es importante para el crecimiento, aislamiento y detección correctos de microorganismos.
- Cary Blair con indicador
- Formol al 10 %
- Formol al 5 %
- Fijador modificado de PVA
- Fijador de SAF
- Fijador de Zinc PVA
- Vial vacío
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Fecal Transport Vial |
| Color del tapón | Verde |
| Descripción | Cary-Blair with Indicator Single Vial (Green Cap) |
| Volumen de llenado | 15 mL |
| Tipo de medios | Cary-Blair |
| Envase | Single vial. Packaged in partitioned boxes. |
| Cantidad | 12 viales/paq. |