Learn More
Carvone, TRC
Código de producto. 30135967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30135967 5 g 5 g
30004117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1841955G
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-49-0
Fórmula molecular C10 H14 O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo p-Mentha-6,8-dien-2-one (8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (±)-Carvone, 2-Methyl-5-isopropenyl-2-cyclohexenone, 5-Isopropenyl-2-methylcyclohex-2-enone, 5-Isopropyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-one, Carvone, DL-Carvone, Karvon, Limonen-6-one, NSC 6275, p-Mentha-1(6),8-dien-2-one
Nombre IUPAC 2-metil-5-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-uno
SMILES CC(=C)C1CC=C(C)C(=O)C1
Spécification
Nombre del producto químico o material Carvone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.