Learn More
Carvona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326816 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326816 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11052000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvone
CAS 99-49-0
Nombres de analitos o componentes Carvone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H14 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3
SMILES CC(=C)C1CC=C(C)C(=O)C1
Nombre IUPAC 2-metil-5-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 150.22
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045 g/mol