Learn More
(-)-Carveol, mezcla de isómeros, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489067 10 g 10 g
11499067 50 g 50 g
11409077 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20636.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-48-9 | C10H16O | 152.24 g/mol
It is a terpene that inhibits mammary carcinogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un terpeno que inhibe la carcinogénesis mamaria.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua. Soluble en alcohol, etanol y DMSO.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-48-9
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00869995,MFCD00062993
Clave InChI BAVONGHXFVOKBV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo carveol, p-mentha-6,8-dien-2-ol, p-mentha-1,8-dien-6-ol, 1-methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-ol, 2-cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-1-methylethenyl, p-mentha-1 6 ,8-dien-2-ol, 5-isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-ol, --carveol, l-carveol, 2-methyl-5-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-ol
PubChem CID 7438
ChEBI CHEBI:23046
Nombre IUPAC 2-Metil-5-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)C1CC=C(C)C(O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Carveol
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.96
Punto de ebullición 227°C
Temperatura de inflamación 98°C (209°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 10 g
Beilstein 6269416
Información de solubilidad Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ethanol and DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 97%