Learn More
Carvedilol, TRC
Código de producto. 30136423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136423 50 mg 50 miligramos
17992255 25 mg 25 miligramos
17934185 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136423 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18462550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72956-09-3
Fórmula molecular C24 H26 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 406.47
Sinónimo Carvedilol, 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]- (9CI), (±)-Carvedilol, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol, Artist, BM 14190, Carvediol, Coreg, DQ 2466, Dilatrend, Dimitone, Eucardic, Kredex, Querto, SKF 105517
Nombre IUPAC 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propano-2-ol
SMILES COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvedilol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1893
Porcentaje de pureza >95%