Learn More
Tocris Bioscience™ Carvedilol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30001418 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001418 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2685/50
Potent and non-selective β antagonist; also potent α1 antagonist
Potent β-adrenoceptor and α1-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.81, 0.96 and 2.2 nM for β1-, β2- and α1-adrenoceptors respectively) that displays antihypertensive and peripheral vasodilatory activity. Blocks cardiac inward-rectifier K+ (KIR) channels, voltage-dependent Ca2+ channels and exhibits antioxidant properties at higher concentrations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvedilol
CAS 72956-09-3
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C24H26N2O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.47
Pureza 98%
Peso molecular 406.48