Learn More
Hidrato de fosfato de carvedilol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carvedilol phosphate hemihydrate |
| CAS | 610309-89-2 |
| Fórmula molecular | 2 C24 H26 N2 O4 . H2 O . 2 H3 O4 P |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-, phosphate, hydrate (2:2:1), 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-, phosphate (salt), hydrate (2:2:1) (9CI), Carvedilol dihydrogen phosphate hemihydrate, Carvedilol phosphate, Carvedilol phosphate hemihydrate, Coreg CR, SKF 105517D, SKF-105517D, Carvedilol phosphate hemihydrate, Carvedilol phosphate, SKF-105517D, SB-508446 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C24H26N2O4.2H3O4P.H2O/c2*1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20;2*1-5(2,3)4;/h2*2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3;2*(H3,1,2,3,4);1H2 |
| SMILES | O.COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23.COc5ccccc5OCCNCC(O)COc6cccc7[nH]c8ccccc8c67.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propan-2-ol;ácido fosfórico;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 1026.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1026.3429 |