Learn More
Hidrato de fosfato de carvedilol, TRC
Código de producto. 30395206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30395206 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30395206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2796451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvedilol phosphate hemihydrate
CAS 610309-89-2
Fórmula molecular 2 C24 H26 N2 O4 . H2 O . 2 H3 O4 P
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-, phosphate, hydrate (2:2:1), 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-, phosphate (salt), hydrate (2:2:1) (9CI), Carvedilol dihydrogen phosphate hemihydrate, Carvedilol phosphate, Carvedilol phosphate hemihydrate, Coreg CR, SKF 105517D, SKF-105517D, Carvedilol phosphate hemihydrate, Carvedilol phosphate, SKF-105517D, SB-508446
Fórmula InChI InChI=1S/2C24H26N2O4.2H3O4P.H2O/c2*1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20;2*1-5(2,3)4;/h2*2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3;2*(H3,1,2,3,4);1H2
SMILES O.COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23.COc5ccccc5OCCNCC(O)COc6cccc7[nH]c8ccccc8c67.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propan-2-ol;ácido fosfórico;hidrato
Peso molecular (g/mol) 1026.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 1026.3429
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.