Learn More
Carvedilol N'-2-hidroxi-3-[[2-(metoxifenoxi)etil]amina, TRC
Código de producto. 30352314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30352314 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30352314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18465050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvedilol Related Compound A
CAS 1076199-79-5
Fórmula molecular C36 H43 N3 O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo Carvedilol Ep Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C36H43N3O7/c1-42-31-13-5-7-15-33(31)44-20-18-37-22-26(40)23-39(19-21-45-34-16-8-6-14-32(34)43-2)24-27(41)25-46-35-17-9-12-30-36(35)28-10-3-4-11-29(28)38-30/h3-17,26-27,37-38,40-41H,18-25H2,1-2H3
SMILES COc1ccccc1OCCNCC(O)CN(CCOc2ccccc2OC)CC(O)COc3cccc4[nH]c5ccccc5c34
Nombre IUPAC 1-[[3-(9H-carbazol-4-iloxi)-2-hidroxipropil]-[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino]-3-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 629.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 629.3101