Learn More
Carvedilol, LoGiCal
Código de producto. 30463746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463746 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463746 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0291.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvedilol
CAS 72956-09-3
Nombres de analitos o componentes Carvedilol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H26 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Carvedilol, 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]- (9CI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol, Artist, BM 14190, Carvediol, Coreg, DQ 2466, Dilatrend, Dimitone, Eucardic, Kredex, Querto, SKF 105517, (+/-)-Carvedilol, SKF-105517, SB-508446, SKF-105517, USP Carvedilol System Suitability Mixture
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
Nombre IUPAC 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 406.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1893 g/mol