Learn More
Carvedilol Biscarbazol (1,1'-[[2-(2-metoxifenoxi)etil]nitrilo]-bis[3-(9H-carbazol-4-iloxi)propan-2-ol]), LoGiCal
Código de producto. 30460792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460792 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460792 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0291.02
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvedilol Biscarbazole
CAS 918903-20-5
Nombres de analitos o componentes Carvedilol Biscarbazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C39 H39 N3 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,1'-[[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]nitrilo]bis[3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol], Carvedilol Imp. B (EP), Carvedilol Biscarbazole, Carvedilol USP Related Compound B, Carvedilol USP RC B, USP Carvedilol Related Compoud B, Ph Eur Carvedilol Impurity B, 1,1'-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]iminobis[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol]), SKF-105844, Carvedilol Related Compound B, Carvedilol Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C39H39N3O6/c1-45-34-16-6-7-17-35(34)46-21-20-42(22-26(43)24-47-36-18-8-14-32-38(36)28-10-2-4-12-30(28)40-32)23-27(44)25-48-37-19-9-15-33-39(37)29-11-3-5-13-31(29)41-33/h2-19,26-27,40-41,43-44H,20-25H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)CC(O)COc5cccc6[nH]c7ccccc7c56
Nombre IUPAC 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[[3-(9H-carbazol-4-iloxi)-2-hidroxipropil]-[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino]propan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 645.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.2839 g/mol