Learn More
Impureza de carvedilol bisalquilpirocatecol, TRC
Código de producto. 30359070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359070 25 mg 25 miligramos
30349126 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18465525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346602-98-9
Fórmula molecular C40H42N4O6
Peso molecular (g/mol) 674.78
Sinónimo 3,3-{2,2-[1,2-Phenylenebis(oxy)]bis(ethane-2,1-diyl)}bis(azanediyl)bis(1-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol)
Nombre IUPAC 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[2-[2-[2-[2-[[3-(9H-carbazol-4-iloxi)-2-hidroxipropil]amino]etoxi]fenoxi]etilamino]propano-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC=C3OCC(CNCCOC4=CC=CC=C4OCCNCC(COC5=CC=CC6=C5C7=CC=CC=C7N6)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvedilol Bisalkylpyrocatechol Impurity
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H42N4O6/c45-27(25-49-37-17-7-13-33-39(37)29-9-1-3-11-31(29)43-33)23-41-19-21-47-35-15-5-6-16-36(35)48-22-20-42-24-28(46)26-50-38-18-8-14-34-40(38)30-10-2-4-12-32(30)44-34/h1-18,27-28,41-46H,19-26H2