Learn More
Impureza de carvedilol bis(N-bencilalquilpirocatecol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carvedilol Bis(N-benzylalkylpyrocatechol) Impurity |
| CAS | 1391054-59-3 |
| Fórmula molecular | C54H54N4O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3,3-{2,2-[1,2-Phenylenebis(oxy)]bis(ethane-2,1-diyl)}bis(N-benzylazanediyl)bis(1-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C54H54N4O6/c59-41(37-63-51-27-13-23-47-53(51)43-19-7-9-21-45(43)55-47)35-57(33-39-15-3-1-4-16-39)29-31-61-49-25-11-12-26-50(49)62-32-30-58(34-40-17-5-2-6-18-40)36-42(60)38-64-52-28-14-24-48-54(52)44-20-8-10-22-46(44)56-48/h1-28,41-42,55-56,59-60H,29-38H2 |
| SMILES | OC(COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)CN(CCOc4ccccc4OCCN(CC(O)COc5cccc6[nH]c7ccccc7c56)Cc8ccccc8)Cc9ccccc9 |
| Nombre IUPAC | 1-[bencil-[2-[2-[2-[bencil-[3-(9H-carbazol-4-iloxi)-2-hidroxipropil]amino]etoxi]fenoxi]etil]amino]-3-(9H-carbazol-4-iloxi)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 855.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 854.4043 |