Learn More
Carvedilol Bis-carbazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carvedilol Biscarbazole |
| CAS | 918903-20-5 |
| Fórmula molecular | C39 H39 N3 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,1'-[[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]nitrilo]bis[3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol], Carvedilol Imp. B (EP), Carvedilol Biscarbazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H39N3O6/c1-45-34-16-6-7-17-35(34)46-21-20-42(22-26(43)24-47-36-18-8-14-32-38(36)28-10-2-4-12-30(28)40-32)23-27(44)25-48-37-19-9-15-33-39(37)29-11-3-5-13-31(29)41-33/h2-19,26-27,40-41,43-44H,20-25H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)CC(O)COc5cccc6[nH]c7ccccc7c56 |
| Nombre IUPAC | 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[[3-(9H-carbazol-4-iloxi)-2-hidroxipropil]-[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 645.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 645.2839 |