Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carvedilol
Código de producto. 15832464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15832464 1 g 1 g
15842464 5 g 5 g
15852464 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15832464 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462450010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72956-09-3 | C24H26N2O4 | 406.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72956-09-3
Fórmula molecular C24H26N2O4
Peso molecular (g/mol) 406.48
Número MDL MFCD00864692,MFCD00869663
Clave InChI OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-{[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino}propan-2-ol
SMILES COC1=CC=CC=C1OCCNCC(O)COC1=CC=CC2=C1C1=C(N2)C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvedilol
Punto de fusión 114.0°C to 115.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in dimethyl sulfoxide, soluble in methanol & methylene chloride, slightly soluble in ether, ethanol & isopropanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.47
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carvedilol
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carvedilol