Learn More
Carvedilol 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30457998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30457998 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457998 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0291.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Carvedilol 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvedilol
CAS 72956-09-3
Nombres de analitos o componentes Carvedilol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H26 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carvedilol, 2-Propanol, 1-(9 H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]- (9 CI), 1-(9 H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol, Artist, BM 14190, Carvediol, Coreg, DQ 2466, Dilatrend, Dimitone, Eucardic, Kredex, Querto, SKF 105517, (+/-)-Carvedilol, SKF-105517, SB-508446, SKF-105517, USP Carvedilol System Suitability Mixture
Fórmula InChI InChI=1 S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27 H,13-16H2,1H3
SMILES COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
Nombre IUPAC 1-(9 H-carbazol-4-iloxi)-3-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propan-2-ol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 406.47
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1893 g/mol