Learn More
Carvacrol, TRC
Código de producto. 30012463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012463 25 g 25 g
30005233 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18460025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-75-2
Fórmula molecular C10 H14 O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, Carvacrol (8CI), 2-Hydroxy-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene, 2-Hydroxy-p-cymene, 2-Methyl-5-(1-methylethyl)phenol, 2-Methyl-5-(propan-2-yl)phenol, 2-Methyl-5-isopropylphenol, 3-Isopropyl-6-methylphenol, 5-Isopropyl-2-methylphenol, 5-Isopropyl-o-cresol, 6-Methyl-3-isopropylphenol, Antioxine, Dentol, Isopropyl o-cresol, Isothymol, NSC 6188, p-Cymen-2-ol
Nombre IUPAC 2-metil-5-propano-2-ilfenol
SMILES CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvacrol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045