Learn More
Carvacrol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16408070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
16408070 100 g 100 g
16544204 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 16408070
Marca: Thermo Scientific Acros 368341000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-75-2
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00002236
Clave InChI RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-metil-5-(propan-2-il)fenol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvacrol
Punto de fusión 3.0°C
Densidad 0.9760 g/mL
Punto de ebullición 238.0°C
Temperatura de inflamación 106°C
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H3(CH3)OH
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 1872
Gravedad específica 0.976
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Viscosidad 28.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22