Learn More
Carvacrol-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30367438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30367438 2.5 mg
30356548 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1842652.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1642562-02-4
Fórmula molecular C16H22O7
Peso molecular (g/mol) 326.34
Sinónimo 2-Methyl-5-(1-methylethyl)Phenyl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-metil-5-propano-2-ilfenoxi)oxano-2-carboxílico
SMILES CC(C)c1ccc(C)c(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)C(O)[C@H]2O)C(=O)O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carvacrol-beta-D-glucuronide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O7/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(6-9)22-16-13(19)11(17)12(18)14(23-16)15(20)21/h4-7,11-14,16-19H,1-3H3,(H,20,21)/t11?,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1366