Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos para el sistema de purificación de agua Barnstead™
Código de producto. 15390471 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Cartucho de agua de alta pureza
Cartucho de intercambio de iones
Cartucho pulidor ultrapuro
Para utilizar con (equipo):
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI
MicroPure
Pacific TII
Smart2Pure
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15390471 Cartucho pulidor ultrapuro GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI cada uno
11397151 Cartucho de agua de alta pureza Pacific TII 1 PCS
11357121 Cartucho de intercambio de iones Smart2Pure 1 PCS
11367121 Cartucho pulidor ultrapuro Smart2Pure 1 PCS
11337121 Cartucho pulidor ultrapuro MicroPure 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15390471 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 09.2005
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Mantenga el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ con estos cartuchos de repuesto.
Mantenga el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ con los cartuchos de repuesto Thermo Scientific™ Barnstead™.
Elija el número de pieza apropiado para su sistema. Estos cartuchos son para su uso con los siguientes sistemas de purificación de agua de puntos de uso Barnstead:
  • MicroPure™
  • GenPure™
  • GenPure™ Pro
  • GenPure™ xCAD
  • Smart2Pure™
  • LabTower™ EDI
  • Pacific™ TII
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cartucho pulidor ultrapuro
Para utilizar con (equipo) GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI
Tipo Cartucho pulidor ultrapuro