Learn More
BUCHI Cartuchos vacíos de cromatografía con flash
Código de producto. 12896893 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12896893 150 mm paquete de 50
1 options
Código de producto. 12896893 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 044883
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Cartuchos de polipropileno (PP) de alta transparencia y resistencia química.
  • Incluye polietileno HD poroso frits
  • Para embalar con el Buchi CartuchoTM C-670
  • Diámetro interior 40 mm, longitud 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 150 mm
Material Polipropileno
Tipo Cartucho vacío
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Incluye 50 fritas para embalaje de 25 cartuchos
Para utilizar con (aplicación) Cartucho C-670 para embalaje
Presión máxima hasta 10 bar