Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Quemador de cartuchos con elemento de seguridad
Código de producto. 10219201
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, LPG, Propano, Propano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas Tamaño de la unidad
10219201 Butano, LPG, Propano, Propano cada uno
1 options
Código de producto. 10219201 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 1425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    106.55€ / paquete de 1
    Ahorro 1.45€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Usbeck Laborgeraete Quemador de cartucho con elemento de seguridad: proporciona protección contra escapes incontrolados de gases en laboratorios.
  • Tipo Din
  • Válvula de aguja
  • Incluye cartucho de 400 ml
  • T = 1650 °C
  • Trípode adecuado: 5136/5146
  • Proporciona protección contra escapes incontrolados de gases en laboratorios.
  • Por el calor de la llama piloto, se genera una tensión eléctrica dentro del termopar. Debido a esta tensión, una válvula magnética en el elemento de seguridad se mantiene abierta. El gas puede fluir.
  • En caso de que la llama de los quemadores se apague, el termopar se enfría y la tensión eléctrica cae, cerrando así automáticamente la válvula magnética. El suministro de gas se interrumpe y no puede escapar ningún gas no quemado.
Especificaciones
Tipo de producto Cartucho de gas
Tipo de gas Butano, LPG, Propano, Propano
Incluye Cartucho de 400 ml
Temperatura máxima 1650 °C
Características de seguridad Válvula magnética en el elemento de seguridad
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cartridge burnerwithsafety element, DIN type .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Gas inflamable Categoría 1
  • Gases a presión
Indicaciones de peligro
  • H220-Gas extremadamente inflamable.
  • H280-Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P377-Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.
  • P381-Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butane, Propane