Learn More
Cloruro de carteol, TRC
Código de producto. 17970385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970385 100 mg 100 miligramos
17900585 5 mg 5 miligramos
17953515 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17970385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC184450100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51781-21-6
Fórmula molecular C16 H24 N2 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 328.83
Sinónimo 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone Hydrochloride, (+/-)-Carteolol Hydrochloride, dl-Carteolol Hydrochloride;
Nombre IUPAC 5-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2NC(=O)CCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carteolol Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1554
Porcentaje de pureza >95%