Learn More
Cloruro de carteol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carteolol Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.1554 |
| Porcentaje de pureza | >95% |