Learn More
Carteolol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16427336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16427336 100 mg 100 miligramos
16403397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16427336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17495A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Carteolol hydrochloride (OPC-1085 hydrochloride) is a non-selective beta blocker used to treat glaucoma.
Carteolol hydrochloride (OPC-1085 hydrochloride) is a non-selective beta blocker used to treat glaucoma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carteolol hydrochloride
CAS 51781-21-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H25ClN2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo OPC-1085 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (152.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1NC2=C(C(OCC(O)CNC(C)(C)C)=CC=C2)CC1.Cl
Peso molecular (g/mol) 328.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.83
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation