Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de carteolol
Código de producto. 16564404 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
16564404 5 g 5 g
16554404 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16564404 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 464320050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51781-21-6
Fórmula molecular C16H25ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 328.84
Número MDL MFCD00941499
Clave InChI FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 5-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-2-ona
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)COC1=CC=CC2=C1CCC(=O)N2
Specifications
Nombre del producto químico o material Carteolol hydrochloride
Punto de fusión 278.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: moderately soluble in methanol. slightly soluble, in acetic acid. insoluble in chloroform, ether,, dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.83