Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de carteolol
Código de producto. 16554404 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16554404 1 g 1 g
16564404 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554404 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464320010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51781-21-6
Fórmula molecular C16H25ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 328.84
Número MDL MFCD00941499
Clave InChI FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 5-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-2-ona
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)COC1=CC=CC2=C1CCC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carteolol hydrochloride
Punto de fusión 278.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: moderately soluble in methanol. slightly soluble, in acetic acid. insoluble in chloroform, ether,, dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.83