Learn More
Cloruro de carteolol-d9, TRC
Código de producto. 30358344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358344 10 mg -
30355155 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30358344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18445210MG
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1346602-13-8
Fórmula molecular C16H16D9ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 337.89
Sinónimo 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl-d9)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone Hydrochloride, (+/-)-Carteolol-d9 Hydrochloride, dl-Carteolol-d9 Hydrochloride, Abbott 43326-d9, OPC-1085-d9, Arteoptic-d9, Endak-d9, Mikelan-d9, Teoptic-d9
Nombre IUPAC 5-[3-[[1,1,1,3,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propano-2-il]amino]-2-hidroxipropoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una; Cloruro
SMILES O=C1CCC2=C(OCC(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=CC=C2N1.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Carteolol-d9 Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H/i1D3,2D3,3D3;
Porcentaje de pureza >95%