Learn More
Clorhidrato de Cartap, TRC
Código de producto. 30134326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134326 250 mg 250 miligramos
30040766 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC184453250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15263-52-2
Fórmula molecular C7 H15 N3 O2 S2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 273.8
Sinónimo Carbamic acid, thio-, S,S'-[2-(dimethylamino)trimethylene] ester, monohydrochloride (8CI), Carbamothioic acid, S,S'-[2-(dimethylamino)-1,3-propanediyl] ester, monohydrochloride (9CI), 1,3-Propanedithiol, 2-(dimethylamino)-, dicarbamate (ester), monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis(carbamoylthio)-2-(N,N-dimethylamino)propane hydrochloride, 2-(Dimethylamino)-1,3-propanedithiol dicarbamate hydrochloride, Caldan, Cartap hydrochloride, NTD 2, Padan, Padan 4G, Padan SG, Suntap, Vegetox
Nombre IUPAC S-[3-carbamoilsulfanil-2-(dimetilamino)propilo] carbamotioato; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)C(CSC(=O)N)CSC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cartap hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15N3O2S2.ClH/c1-10(2)5(3-13-6(8)11)4-14-7(9)12;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H2,8,11)(H2,9,12);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0372
Porcentaje de pureza >95%