Learn More
Bochem™ Rodillo de guía del carro D100
Código de producto. 13468759
Código de producto. 13468759 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sustituya las ruedas de carro de laboratorio desgastadas por este soporte de acero con componente de rueda de plástico. El rodillo guía del carro Bochem™ D100 se adapta a ejes de tubo de 1,9 cm (0,75 pulg.)
  • Fabricación con acero inoxidable tipo 18/10.
  • Se adapta a ejes de tubo de 1,9 cm (0,75 pulg.)
  • Diseño pivotante.
Especificaciones
Tipo de producto Rodillo de guía
Altura (métrico) 121 mm
Capacidad portante (métrico) 70 kg
Material Acero inoxidable, Plástico