Learn More
Atrow™ Cestillo para gradilla de drenaje modular Rilsan
Descripción
La gradilla de drenaje modular Rislan es un sistema de almacenamiento en forma de gradilla personalizable con ganchos, cestas y varillas acoplables para almacenar una variedad de instrumental de laboratorio, incluyendo frascos, matraces, tubos, rollos de materiales y otras piezas pequeñas. La estructura de la rejilla se puede personalizar para satisfacer las necesidades de almacenamiento/secado en cualquier momento.
Todas las piezas están hechas de varillas de acero inoxidable recubiertas de Rilsan™, una resina polimérica con base biológica con excelentes propiedades de impacto, durabilidad y resistencia química.
- Cestillo pequeño: 9 cm de L x 9 cm de F x 11 cm de Al
- Cestillo mediano: 35 cm de L x 9 cm de F x 15 cm de Al
- Cestillo grande: 45 cm de L x 15 cm de F x 10 cm de Al
- Soporte para frascos: 8 cm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Acero inoxidable, Rilsan |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, drenaje y secado de instrumental de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | Gradilla de drenaje modular Rilsan |
| N.° por paquete | 4 |
| Tamaño | 8 cm de diámetro |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 80 mm |
| Tipo de producto | Soporte para frascos |