Learn More
Carsalam, MedChemExpress
Código de producto. 16478576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478576 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1047
MedChemExpress Carsalam (Carbonylsalicylamide) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug.
Carsalam (Carbonylsalicylamide) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carsalam
CAS 2037-95-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H5NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Carbonylsalicylamide
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (735.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)OC2=CC=CC=C2C1=O
Peso molecular (g/mol) 163.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.13
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation