Learn More
EKASTU Safety Estuche de transporte y almacenamiento EKASTU Nova
Product Code. 10166700
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
24.5 x 19.5 x 24 cm
Product Code. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
10166700 24.5 x 19.5 x 24 cm
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10166700 Supplier EKASTU Safety Supplier No. 366932
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
EKASTU Estuche de transporte y almacenamiento EKASTU Nova Proporciona suficiente espacio para todo tipo de máscaras faciales completas y filtros.
  • Plástico resistente a impactos con arnés ajustable.
  • A prueba de polvo
  • Seguro para el transporte
  • Pomo Ruckzuck para una apertura  rápida incluso en situaciones peligrosas
  • Protege el equipo contra golpes e impactos.
  • Robusto y resistente a la temperatura. 
Specifications
Tipo de producto Estuche de transporte y almacenamiento
Color Negro
Material Plástico
Modelo Estuche de transporte y almacenamiento EKASTU Nova
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24.5 x 19.5 x 24 cm
Peso (métrico) Aprox. 400 g