Learn More
Thermo Scientific™ Kit de transporte para medidores Eutech™ Cond 6+ y TDS 6+
Código de producto. 12613135
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Medidores Eutech™ Cond 6+ y TDS 6+
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12613135 Medidores Eutech™ Cond 6+ y TDS 6+ cada uno
1 options
Código de producto. 12613135 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X266902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.85€
    71.20€ / paquete de 1
    Ahorro 3.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Los maletines del kit de transporte Eutech™ están cuidadosamente diseñados para alojar su medidor y electrodos Eutech™.
Los maletines del kit de transporte Eutech™ están diseñados cuidadosamente para alojar los medidores y electrodos Eutech™. El kit de transporte económico es una maletín de transporte de plástico para medidores y sondas Eutech™ Cond 6+ y TDS 6+, soluciones de calibración, pilas y manuales.
El kit de transporte consta de:
  • Solución de calibración de KCl de 1413 μS/cm
  • Solución de calibración de KCl de 12,88 mS/cm
  • Soluciones patrón de TDS 442 de 3000 ppm
  • Agua de enjuague desionizada (60 ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Descripción Kit de transporte para medidores Eutech™ Cond 6+ y TDS 6+
    Tipo Accesorio
    Incluye Solución de calibración de KCl de 1413 μS/cm, solución de calibración de KCl de 12,88 mS/cml, soluciones patrón de TDS 442 de 3000 ppm, agua de enjuague desionizada (60 ml)
    Para utilizar con (equipo) Medidores Eutech™ Cond 6+ y TDS 6+