Learn More
Hanna Instruments™ Estuche de transporte
Código de producto. 11584457
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
340 x 230 x 90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11584457 340 x 230 x 90 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11584457 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI710031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.54€
    79.47€ / paquete de 1
    Ahorro 58.07€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Maletín de transporte
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 340 x 230 x 90 mm
Para utilizar con (equipo) Para su uso con medidor HI 93510