Learn More
Applied Biosystems™ Carrier RNA
Código de producto. 30057787 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
550 μl
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30057787 550 μl 500 microlitros
1 options
Código de producto. 30057787 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4382878
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El ARN portador Ambion™ (1 mg⁄ml) es un componente de todos los kits de aislamiento MagMAX™ que se puede adquirir por separado. Suministrado en un tubo de 500 μl.
Provided in one tube of 500 μL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar solución a –20 °C.
Para utilizar con (aplicación) Portador para precipitación de ácidos nucleicos
Línea de productos Ambion
Tipo de producto ARN portador
Cantidad 550 μl
Condiciones de envío Hielo seco