Learn More
Macherey-Nagel™ ARN transportador liofilizado
Descripción
Para usar con aislamiento de ARN utilizando varios NucleoSpin y NucleoMag Kits: Virus, XS (muestras extra pequeñas)
- (ARN poli(-A): sal de potasio poli(A) —preparada a partir de ADP con polinucleótido fosforilasa)
- Para preparar la solución de trabajo, disuelva el ARN transportador liofilizado en un tampón de lisis (por ejemplo, RA1, RAV1).
- Añadir al lisado de muestra (20 ng/muestra)
- Estas pequeñas cantidades normalmente no interfieren con la RT-PCR posterior, incluso en transcripciones inversas cebadas con oligo-dT.
- La pequeña cantidad de ARN transportador transferido a una reacción de transcripción inversa no influye significativamente en el resultado de la reacción, debido al gran exceso de cebador oligo-dT.
- El beneficio de agregar ARN transportador depende del tipo de muestra, la cantidad y el tipo de análisis de ARN posterior.
- El ARN transportador debe omitirse cuando, posteriormente al aislamiento del ARN, se realiza un aislamiento de ARN poli-A/secuenciación de ARN.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 26763-19-6 |
| Concentración | 90 a < 100% |
| Color | Incolora |
| Contenido y almacenamiento | 0,3 mg, 15 °C a 25 °C |
| Formulación | ARN poli(-A): sal de potasio de poli(A) |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de virus NucleoSpin y XS |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN para aplicaciones posteriores |
| N.º de reacciones | 0.3 mg |
| Olor | Inodoro |
| Cantidad | 0,3 mg |
| Mostrar más |