Learn More
Carpropamida, TRC
Código de producto. 30134250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134250 10 mg 10 miligramos
17984165 25 mg 25 miligramos
17932845 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18436310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104030-54-8
Fórmula molecular C15 H18 Cl3 N O
Peso molecular (g/mol) 334.67
Sinónimo 2,2-Dichloro-N-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]-1-ethyl-3-methylcyclopropanecarboxamide, Carpropamid, KTU 3616, Protiga, WIN
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-[1-(4-clorofenil)etilo]-1-etil-3-metilciclopropano-1-carboxamida
SMILES CCC1(C(C)C1(Cl)Cl)C(=O)NC(C)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carpropamid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18Cl3NO/c1-4-14(10(3)15(14,17)18)13(20)19-9(2)11-5-7-12(16)8-6-11/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.0454