Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carpropamide |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 104030-54-8 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 159.7°C |
| Sinónimo | 2,2-dichloro-N-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]-1-ethyl-3-methylcyclopropanecarboxamide |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 334.7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |