Learn More
Cloruro de carpronio monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carpronium Chloride Monohydrate |
| CAS | 64675-20-3 |
| Fórmula molecular | C8H20ClNO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Butanaminium, 4-methoxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride, Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18NO2.ClH.H2O/c1-9(2,3)7-5-6-8(10)11-4;;/h5-7H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1 |
| SMILES | O.[Cl-].COC(=O)CCC[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (4-metoxi-4-oxobutil)-trimetilazanio;cloruro;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 213.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.1132 |