Learn More
Carprofeno USP Compuesto relacionado A, Mikromol™
Código de producto. 17982086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982086 100 mg 100 miligramos
17951126 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982086 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1484.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Carprofeno USP Compuesto relacionado A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Carbazole
CAS 86-74-8
Nombres de analitos o componentes Carbazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H9 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9H-Carbazole, 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091, Carprofen Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
SMILES c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
Nombre IUPAC 9H-carbazol
Peso molecular (g/mol) 167.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167,0735 g/mol