Learn More
Carprofeno USP Compuesto relacionado A, Mikromol™
Descripción
Carprofeno USP Compuesto relacionado A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbazole |
| CAS | 86-74-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Carbazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H9 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 9H-Carbazole, 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091, Carprofen Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H |
| SMILES | c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 9H-carbazol |
| Mostrar más |