Learn More
Carprofeno, Mikromol™
Código de producto. 18000910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18000910 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18000910 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1484.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Carprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carprofen
CAS 53716-49-7
Nombres de analitos o componentes Carprofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H12 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carprofen, (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
Nombre IUPAC Ácido 2-(6-cloro-9H-carbazol-2-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 273.71
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0557 g/mol