Learn More
Éster metílico de carprofeno, Mikromol™
Código de producto. 30049513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049513 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049513 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1484.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de carprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carprofen Methyl Ester
CAS 52263-88-4
Nombres de analitos o componentes Carprofen Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Carprofen Methyl Ester, 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14ClNO2/c1-9(16(19)20-2)10-3-5-12-13-8-11(17)4-6-14(13)18-15(12)7-10/h3-9,18H,1-2H3
SMILES COC(=O)C(C)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
Nombre IUPAC 2-(6-cloro-9H-carbazol-2-il)propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 287.74
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0713 g/mol